烧瓶和瓶用清洁刷
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
17145-063 17145-020 17145-041
VWRU17145-063EA 1839 CNY
VWRU17145-063 VWRU17145-020 VWRU17145-041
烧瓶和瓶用清洁刷
刷子
白色天然毛刷,带柔性塑料手柄
非常适合清洁锥形烧瓶、圆底和平底烧瓶、长颈烧瓶、梨形烧瓶、试剂瓶等。
  • 倾斜手柄可轻松通过瓶和烧瓶的瓶颈
  • 柔性易弯折刷头可适应待清洁容器的形状
  • 带挂环