碎玻璃收集箱
供应商: VWR Collection
56617-804
VWRI119-0036EA 1041 CNY
VWRI119-0036 VWRI119-0037 VWRU56617-804
碎玻璃收集箱
箱子 垃圾处理箱
特制纸板,带50 µm厚的PE袋.
  • 折平,存储时节省空间
  • 瓣内置在盖中,易于灌装
  • 关闭内部安全盖,以取下容器
非常适合于收集、运输和清除实验室中的碎玻璃。包括一个用结实的瓦楞纸板制作的箱子,一个PE插入袋,可防止液体泄露.
Does not qualify as a DOT container.
Delivery information: 交货信息:以未装配状态交货。装配只需几秒钟即可完成。