广口瓶,带螺旋盖
供应商: VWR Collection
VWRI215-1152EA 315 CNY
VWRI215-1152 VWRI215-1153 VWRI215-1154 VWRI215-1155 VWRI215-1156 VWRI215-1157 VWRI215-1158 VWRI215-1159 VWRI215-1160 VWRI215-1161 VWRI215-1902
广口瓶,带螺旋盖
塑料瓶
PTFE,壁厚.
  • 极好的耐化学性
  • 可承受 –200℃到+280℃的温度
  • 内壁极其光滑,可防止污染
结构坚固。盖上的特殊内凹型手柄和烧瓶中的凹槽使其易于取放。不粘结,宽口,可轻松进行灌装和清洁。