广口瓶,带螺旋盖
供应商: VWR Collection
VWRI215-5630EA 139 CNY
VWRI215-5630 VWRI215-5631 VWRI215-5632 VWRI215-5633 VWRI215-5634 VWRI215-5635 VWRI215-5636
广口瓶,带螺旋盖
塑料瓶
低密度聚乙烯材质,半透明.
  • 良好的耐化学性
  • 防泄漏、坚固且多功能
非常适合于样品收集、存储和运输。非常适合于液体、糊状物和颗粒材料。广口,易于灌装和清洁。无刻度.