VWR®, 果蝇储存瓶
供应商: VWR Collection
VWRI734-1249EA 7768 CNY
VWRI734-1249 VWRI734-1250 VWRI734-1260 VWRI734-1261
VWR®, 果蝇储存瓶
果蝇瓶
聚丙烯圆底或方底,或聚乙烯方底的瓶。
  • 薄壁设计,可视度高
  • 顶部柔韧,易于取下纸盖
  • 模压食品级刻度标记
734-1259瓶的边较宽,纸罩装配更牢固。
734-1250瓶的底部附近有模制压印,有助于固定。
聚丙烯瓶可高温高压灭菌,聚乙烯瓶则不可。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904