带倾倒口的称重皿盘
供应商: VWR Collection
VWRI611-9163EA 752 CNY
VWRI611-9163 VWRI611-9164 VWRI611-9165 VWRI611-3116 VWRI611-3117 VWRI611-3118
带倾倒口的称重皿盘
称量皿 称量船
PS.
  • 平底,可避免翻倒
  • 可承受70 ℃的温度
  • 最大限度回收非常昂贵的化学品
  • 具有生物惰性,耐稀释和弱酸、水溶性、醇类和碱
带倾倒口,可轻松分配样品,无需弯曲皿盘。 平底皿盘采用0,3毫米厚的聚酯制造,强度、稳定性和操作性更佳。
抗静电版本有助于降低样品上的静电积聚,减少样品损失。
Packaging: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.