印迹垫,707级
供应商: VWR Collection
VWRI732-0592EA 4830 CNY
VWRI732-0592 VWRI732-0594 VWRI732-0595 VWRI732-0604 VWRI732-0606 VWRI732-0608 VWRI732-0597 VWRI732-0598 VWRI732-0599 VWRI732-0600 VWRI732-0601 VWRI732-0602
印迹垫,707级
吸油纸
该超厚纸用于完成印迹三明治。平滑、一致的纹理确保通过凝胶和转移膜持续接触来自腔内的缓冲液。
  • 由100%棉纤维制成
  • 使用超纯水生产
  • 不含添加剂
  • 比纸巾更干净且更均匀