印迹纸,703级
供应商: VWR Collection
VWRI732-0591EA 7297 CNY
VWRI732-0591 VWRI732-0593 VWRI732-0605 VWRI732-0596 VWRI732-0603
印迹纸,703级
吸油纸
适合用作蛋白和核酸印迹中的芯体。为印迹夹层中缓冲液通过凝胶流向转移膜提供了均匀的流速。另外,还适用于从玻璃支撑件中移除凝胶。
  • 由100%棉纤维制成
  • 一致且光滑
  • 使用超纯水生产
  • 不含添加剂