分配箱
供应商: VWR Collection
VWRI631-0720EA 1246 CNY
VWRI631-0720 VWRI631-0721
分配箱
箱子 分配器盒
丙烯酸.
方便、节省空间的实验室分配箱,采用人体工程学设计,大开口,便于取出物品。该分配箱带防滑橡胶脚垫,可增强台面的稳定性,且带有预钻孔,方便挂装(含硬件)。
  • 盖向后倾斜到锁定位置,保持打开状态,以便重复使用
  • 盖的边缘超大,即使戴上手套也能轻松抓握
  • 绿色箱,带可拆卸插入式分隔板,便于对内部空间进行定制(单隔层或双隔层)