量杯,带手柄
供应商: VWR Collection
VWRI213-3401EA 959 CNY
VWRI213-3401 VWRI213-3402 VWRI213-3403 VWRI213-3404
量杯,带手柄
烧杯
PP,半透明.
  • 良好的耐化学性
  • 可承受温度最高为 +121 ℃(20分钟),可在 +100 ℃ 温度下长时间使用
  • 表面光滑,清洁简便、快速
  • 凸出刻度,蓝色刻度和倾倒口
非常适合于实验室用途及其它多种用途。
Certifications: 食品安全级产品,符合EC 10/2011号指令要求.