VWR®, 低型烧杯
供应商: VWR Collection
VWRI213-1621EA 269 CNY
VWRI213-1621 VWRI213-1622 VWRI213-1623 VWRI213-1624 VWRI213-1642 VWRI216-1643 VWRI219-1644 VWRI222-1645 VWRI213-1725 VWRI213-1726
VWR®, 低型烧杯
烧杯
PP,半透明.
  • 良好的耐化学性
  • 可承受最高 +121℃温度(20分钟),可在 +100℃温度下长时间使用
  • 表面光滑,清洁简便、快速
非常适合一般实验室使用。带倾倒口,蓝色刻度,易于读取。
ISO 7056
Certifications: ISO 7056