VWR®, 低型烧杯
供应商: VWR
VWR®
VWRI213-1125EA 0 CNY
VWRI213-1125 VWRI213-1126 VWRI213-1127 VWRI213-1128 VWRI213-1132 VWRI213-1121 VWRI213-1122 VWRI213-1123 VWRI213-1124 VWRI213-0469 VWRI213-1130 VWRI213-1120 VWRI213-1131
VWR®, 低型烧杯
烧杯
3.3级硼硅酸玻璃,带槽口
  • 耐化学性极好
  • 耐高温
  • 可高温高压灭菌
  • 带刻度和标签区
经济型,可用于各种实验室应用。
Certifications: DIN 12331, ISO 3819