VWR®, 生物危害品垃圾袋
供应商: VWR Collection
VWRI129-0039EA 1447 CNY
VWRI129-0039 VWRI129-0040
VWR®, 生物危害品垃圾袋
废物处理袋
这些结实耐用的袋子非常适合用于处置具有生物危害性、必须首先进行高温高压灭菌的废弃物。随附所需的密封引线。
HDPE,厚度100µm,红色,带“生物危害”标签
  • 可在高达121℃的温度下进行高温高压灭菌
  • 极好的耐撕裂性和耐冲击性
  • 亮红色,易于辨识,且具有清晰可见的生物危害标签和对应的警告标志