VWR®, 可高温高压灭菌袋
供应商: VWR Collection
VWRI129-0018EA 7766 CNY
VWRI129-0018 VWRI129-1153 VWRI129-1155
VWR®, 可高温高压灭菌袋
废物处理袋
结实耐用、耐高温,非常适合处置具有危害性、必须首先进行高温高压灭菌的废弃物。此外也可用于对其它产品进行高温高压灭菌。随附密封引线。
PP,厚度37.5 µm或50 µm,透明
  • 可在高达135℃的温度下进行高温高压灭菌
  • 具有极高的耐撕裂和耐冲击性