标准磨口接头的波纹管连接器
供应商: VWR Collection
VWRI201-0062EA 1016 CNY
VWRI201-0062 VWRI201-0063 VWRI201-0064 VWRI201-0065 VWRI201-0066 VWRI201-0067 VWRI201-0068
标准磨口接头的波纹管连接器
适配器 带圆锥形接地接头的适配器
PTFE,锥管上有磨口接头.
  • 优良的耐化学腐蚀性
  • 气、液、真空密封
  • 温度耐受范围为−200~+280 °C
作为柔韧性或弹性接头,防止发生压力和应力,并减轻标准磨口接头中的振动。结构坚固,带密封环,可防止磨口接头卡住,并增强密封效果。无需润滑,因此不存在可能污染分析的接头油脂残留。可弯曲至120°。