Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M 在甲醇中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
402761000 402765000
ACRO402761000EA 0 CNY
ACRO402761000 ACRO402765000
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M 在甲醇中
Boron trifluoride - methanol complex
分子式: CH₄BF₃O
溶点: –98 °C
密度: 0,87 g/cm³
闪点: 4 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00071635
CAS号: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN号: 3286
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %