1H-1,2,3-三氮唑 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole
345480010 345480050
ACRO345480010EA 0 CNY
ACRO345480010 ACRO345480050
1H-1,2,3-三氮唑 97%
1H-1,2,3-三氮唑
分子式: C₂H₃N₃
分子量: 69.07 g/mol
沸点: 203 °C (752 mmHg)
溶点: 23…25 °C
密度: 1.192 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014490
CAS号: 288-36-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %