二苯胺-4-磺酸钠, 纯净 指示剂等级, 氧化还原指示剂
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
222220050 222220250
ACRO222220050EA 0 CNY
ACRO222220050 ACRO222220250
二苯胺-4-磺酸钠, 纯净 指示剂等级, 氧化还原指示剂
二苯胺-4-磺酸钠
分子式: C₁₂H₁₀NNaO₃S
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036468
CAS号: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397