1,2,4-三氮唑 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000
ACRO139280050EA 0 CNY
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000
1,2,4-三氮唑 99.5%
1,2,4-三氮唑
分子式: C₂H₃N₃
沸点: 260 °C (760 mmHg)
溶点: 119…122 °C
密度: 1,394 g/cm³ (25 °C)
闪点: 140 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005228
CAS号: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %