原乙酸三甲酯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-三甲氧基乙烷
218181000 218185000
ACRO218181000EA 0 CNY
ACRO218181000 ACRO218185000
原乙酸三甲酯 98+%
原乙酸三甲酯
分子式: C₅H₁₂O₃
沸点: 109 °C (1013 hPa)
溶点: –58 °C
密度: 0,94 g/cm³
闪点: 16 °C
MDL编号: MFCD00008477
CAS号: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN号: 3272
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %