原乙酸三乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,1,1-三乙氧基乙烷
139651000 139655000
ACRO139651000EA 0 CNY
ACRO139651000 ACRO139655000
原乙酸三乙酯 97%
原乙酸三乙酯
分子式: C₈H₁₈O₃
沸点: 142 °C (760 mmHg)
密度: 0,885 g/cm³
闪点: 36 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009223
CAS号: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %