乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: EGTA, Chel-DE, 依他酸, 乙二醇二乙醚二胺四乙酸, 乙二醇双氨乙基醚四乙酸
409910250 409911000
ACRO409910250EA 0 CNY
ACRO409910250 ACRO409911000
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸 98%
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸
分子式: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
分子量: 380.35 g/mol
溶点: 240…245 °C (dec.)
闪点: >200 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004291
CAS号: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥98.0 %