干燥板, VWR®
供应商: VWR Collection
VWRI467-0101EA 545 CNY
VWRI467-0101 VWRI467-0102 VWRI467-0103 VWRI467-0104 VWRI467-0100
干燥板, VWR®
干燥器 板式干燥器
陶瓷干燥板。直径20 mm中心孔,直径5 mm过滤孔。
适用于任何直径匹配的干燥器。
Certifications: DIN 12911