氨 7 N 在甲醇中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
133710010 133710250 133710251
ACRO133710010EA 0 CNY
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251
氨 7 N 在甲醇中
分子式: NH₃
密度: 0,77 g/cm³
闪点: 14 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011418
CAS号: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN号: 3286
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N