N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N,N-二乙基-间甲苯酰胺, DEET, 间甲苯酸二乙胺
114571000 114575000
ACRO114571000EA 0 CNY
ACRO114571000 ACRO114575000
N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺 98%
N,N-二乙基-3-甲基苯甲酰胺
分子式: C₁₂H₁₇NO
沸点: 111 °C (1 mmHg)
溶点: -45 °C
密度: 0,9955 g/cm³
闪点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009046
CAS号: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA