尿酸 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,6,8-三羟基嘌呤
171290250 171291000
ACRO171290250EA 0 CNY
ACRO171290250 ACRO171291000
尿酸 99+%
尿酸
分子式: C₅H₄N₄O₃
分子量: 168.11 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005712
CAS号: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %