异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 99% 用于生物化学 dioxane-free
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 0 CNY
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 99% 用于生物化学 dioxane-free
异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷
分子式: C₉H₁₈O₅S
沸点: 402 °C (1013 hPa)
溶点: 105 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00063273
CAS号: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)