2-苯基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P1249-25G P1249-5G
TCIAP1249-25GEA 0 CNY
TCIAP1249-25G TCIAP1249-5G
2-苯基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
2-苯基-1,3-丙二醇
分子式: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MDL编号: MFCD00236056
CAS号: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&vid=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C