二甲亚砜-d6 (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Synonyms:
二甲基亚砜-d6, DMSO-d6, 氘代二甲亚砜
VWRC84113.0007EA
1261
CNY
VWRC84113.0007
VWRC84113.0100
VWRC84113.0025
VWRC84113.0011
二甲亚砜-d6 (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
二甲亚砜-d6
分子式:
D₃CS(O)CD₃ 分子量: 84.09 g/mol 沸点: 189 溶点: 20.2 °C 密度: 1.19 g/cm³ (20 °C) 闪点: 82 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002090 CAS号: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.02 % |