双(三甲基硅基)碳二亚胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
375130050 375130250
ACRO375130050EA 0 CNY
ACRO375130050 ACRO375130250
双(三甲基硅基)碳二亚胺 98%
双(三甲基硅基)碳二亚胺
分子式: C₇H₁₈N₂Si₂
沸点: 164 °C (1013 hPa)
溶点: –23 °C
密度: 0,821 g/cm³
闪点: 42 °C
MDL编号: MFCD00051538
CAS号: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN号: 1993
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %