N,N′-二异丙基碳二亚胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DIC
115210250 115211000
ACRO115210250EA 0 CNY
ACRO115210250 ACRO115211000
N,N′-二异丙基碳二亚胺 99%
N,N′-二异丙基碳二亚胺
分子式: C₇H₁₄N₂
沸点: 145…148 °C (760 mmHg)
密度: 0,81 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00065689
CAS号: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN号: 3384
ADR: 6.1,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %