N,N′-二异丙基碳二亚胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DIC
115210250
115211000
ACRO115210250EA
0
CNY
ACRO115210250
ACRO115211000
N,N′-二异丙基碳二亚胺 99%
N,N′-二异丙基碳二亚胺
分子式:
C₇H₁₄N₂ 沸点: 145…148 °C (760 mmHg) 密度: 0,81 g/cm³ 闪点: 33 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00065689 CAS号: 693-13-0 EINECS: 211-743-7 UN号: 3384 ADR: 6.1, |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |