N,N-二甲基对苯二胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: DMPPDA, 4-氨基-N,N-二甲基苯胺, 对二甲氨基苯胺
181430250 181431000
ACRO181430250EA 0 CNY
ACRO181430250 ACRO181431000
N,N-二甲基对苯二胺 99%
N,N-二甲基对苯二胺
分子式: C₈H₁₄N₂O₄S
溶点: 234…236 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012992
CAS号: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %