N,N-二乙基-对苯二胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-氨基-N,N-二乙苯胺
407390050 407390250
ACRO407390050EA 0 CNY
ACRO407390050 ACRO407390250
N,N-二乙基-对苯二胺 98%
N,N-二乙基-对苯二胺
分子式: C₁₀H₁₆N₂
分子量: 164.25 g/mol
沸点: 260
溶点: 23
密度: 0.988 g/cm³
闪点: 139
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007861
CAS号: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN号: 2923
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %