N,N-二甲基间苯二胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 间氨基-N,N-二甲基苯胺, N,N-二甲基-1,3-苯二胺, 3-(二甲氨基)苯胺
204340050 204340250
ACRO204340050EA 0 CNY
ACRO204340050 ACRO204340250
N,N-二甲基间苯二胺 99%
N,N-二甲基间苯二胺
分子式: C₈H₁₄Cl₂N₂
分子量: 209.12 g/mol
溶点: 217 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012971
CAS号: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %