四氰乙烯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TCNE, 四氰基乙烯, 四氰基代乙烯
138050100 138050250
ACRO138050100EA 0 CNY
ACRO138050100 ACRO138050250
四氰乙烯 98%
四氰乙烯
分子式: C₆N₄
沸点: 223 °C (760 mmHg)
溶点: 196…201 °C
密度: 1,35 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001850
CAS号: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN号: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09336
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)