伊红 Y, Certifiable Grade
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 醇溶伊红, 曙红微黄, 曙红 Y, 2′,4′,5′,7′-四溴荧光素, 四溴荧光黄, 酸性红 87
VWRC0109-100GEA 1303 CNY
VWRC0109-100G VWRC0109-1KG
伊红 Y, Certifiable Grade
伊红 Y
Counterstain to hematoxylin. Used for staining exfoliative cytology.
分子式: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
分子量: 691.86 g/mol
溶点: 295…296 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005040
CAS号: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
现在订购
产品技术规格
Dye Content >88%
Lambda Max 515 – 518 nm