四氢呋喃-d8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 氘代四氢呋喃, Deuterated tetrahydrofuran
VWRC87158.0010EA 7410 CNY
VWRC87158.0010
四氢呋喃-d8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
四氢呋喃-d8
分子式: C₄D₈O
分子量: 80.04 g/mol
沸点: 65
溶点: –108 °C
密度: 0.98 g/cm³ (20 °C)
闪点: –17 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044238
CAS号: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN号: 2056
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.50 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.0500 %