甲苯-d8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]
VWRC87159.0010EA 2806 CNY
VWRC87159.0010
甲苯-d8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
甲苯-d8
分子式: C₆D₅CD₃
分子量: 100.08 g/mol
沸点: 110
溶点: –85 °C
密度: 0.94 g/cm³ (20 °C)
闪点: 4 °C (closed cup)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00044638
CAS号: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN号: 1294
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.5 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.0200 %