甲醇-d4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 四氘代甲醇, 全氘代甲醇
VWRC87157.0010EA 0 CNY
VWRC87157.0010 VWRC87157.0100 VWRC87157.0025 VWRC87157.0006 VWRC87157.0011
甲醇-d4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
甲醇-d4
分子式: D₃COD
分子量: 36.01 g/mol
沸点: 65.3 °C (1013 hPa)
溶点: –99 °C
密度: 0.888 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044637
CAS号: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN号: 1230
ADR: 3 (6.1) II
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %