乙腈-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 氘代乙腈-D3, 氘代乙腈
VWRC87155.0011EA 1241 CNY
VWRC87155.0011
乙腈-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
乙腈-D3
分子式: D₃CCN
分子量: 44.03 g/mol
沸点: 80.7 °C (1013 hPa)
溶点: –42 °C
密度: 0.844 g/cm³ (20 °C)
闪点: 2 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001881
CAS号: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN号: 1648
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.05 %