氯铬酸吡啶盐 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: PCC
183670250 183671000 183675000
ACRO183670250EA 0 CNY
ACRO183670250 ACRO183671000 ACRO183675000
氯铬酸吡啶盐 98%
氯铬酸吡啶盐
分子式: C₅H₆ClCrNO₃
分子量: 215.56 g/mol
溶点: 205
MDL编号: MFCD00013106
CAS号: 26299-14-9
EINECS: 247-595-5
UN号: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08064
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %