癸酰氯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 正癸酰氯
161191000 161195000
ACRO161191000EA 0 CNY
ACRO161191000 ACRO161195000
癸酰氯 98+%
癸酰氯
分子式: C₁₀H₁₉ClO
分子量: 190.71 g/mol
沸点: 233
溶点: –34.5 °C
密度: 0.919 g/cm³
闪点: 110 °C
MDL编号: MFCD00000771
CAS号: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Carboxylic acid ≤2 % (as Decanoic acid)
Titration RCOCl ≥98.0 %