高氯酸铅(II)三水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead diperchlorate trihydrate
254590250 254592500
ACRO254590250EA 0 CNY
ACRO254590250 ACRO254592500
高氯酸铅(II)三水合物 99%
高氯酸铅(II)三水合物
分子式: Cl₂O₈Pb·3H₂O
分子量: 460.15 g/mol
溶点: 100 °C (dec.)
密度: 2.6 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149817
CAS号: 13453-62-8
EINECS: 237-125-7
UN号: 1470
ADR: 5.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Adhering crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 3 to 5 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %