若丹明 B 98+%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
296570100
296570250
ACRO296570100EA
0
CNY
ACRO296570100
ACRO296570250
若丹明 B 98+%, 纯净
分子式:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ 溶点: 210…211 °C (dec.) 密度: 1,31 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011931 CAS号: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Merck Index: 13,08266 |
产品技术规格
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Moisture | ≤2.0 % (105°C) |