Calcon 铬蓝黑 R | 媒介黑 17 | 宫殿铬黑 6BN | 1-(2-羟基-1-萘偶氮)-2-萘酚-4-磺酸, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Palatine chrome black 6BN, Mordant Black 17, Eriochrome® Blue Black R, Sodium 3-hydroxy-4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate
202440250 202441000
ACRO202440250EA 0 CNY
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon 铬蓝黑 R | 媒介黑 17 | 宫殿铬黑 6BN | 1-(2-羟基-1-萘偶氮)-2-萘酚-4-磺酸, pure
Calcon 铬蓝黑 R | 媒介黑 17 | 宫殿铬黑 6BN | 1-(2-羟基-1-萘偶氮)-2-萘酚-4-磺酸
分子式: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
分子量: 416.38 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004069
CAS号: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies