乙二醇二乙酸酯, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
525200-4L 525200-500ML
SIAL525200-4LEA 0 CNY
SIAL525200-4L SIAL525200-500ML
乙二醇二乙酸酯, Sigma-Aldrich®
乙二醇二乙酸酯
分子式: C₆H₁₀O₄
沸点: 190…191 °C (1013 hPa)
溶点: –31 °C
密度: 1,104 g/cm³ (20 °C)
闪点: 88 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008718
CAS号: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833