乙二醇二乙酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 二乙酸乙二醇酯, 1,2-乙二醇二乙酸酯, 乙二醇二醋酸酯
176220025 176225000
ACRO176220025EA 0 CNY
ACRO176220025 ACRO176225000
乙二醇二乙酸酯 99%
乙二醇二乙酸酯
分子式: C₆H₁₀O₄
分子量: 146.14 g/mol
沸点: 186…187 °C (760 mmHg)
溶点: –41 °C
密度: 1.12 g/cm³
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008718
CAS号: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %