硼烷二甲基硫醚络合物 2 mol/l in THF, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 硼烷甲基硫醚络合物, 硼烷二甲硫醚
185071000 185078000
ACRO185071000EA 0 CNY
ACRO185071000 ACRO185078000
硼烷二甲基硫醚络合物 2 mol/l in THF, AcroSeal®
硼烷二甲基硫醚络合物
分子式: C₂H₉BS
分子量: 75.97 g/mol
溶点: -27
闪点: –17 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013189
CAS号: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN号: 3399
ADR: 4.3 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)