氢氧化钡八水合物 99.95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
377820050 377820250
ACRO377820050EA 0 CNY
ACRO377820050 ACRO377820250
氢氧化钡八水合物 99.95%
氢氧化钡八水合物
分子式: Ba(OH)₂·8H₂O
溶点: 78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149152
CAS号: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN号: 3262
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %