邻联甲苯胺 95% pract.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ellms-Hauser
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 0 CNY
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
邻联甲苯胺 95% pract.
邻联甲苯胺
分子式: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
分子量: 212.29 g/mol
沸点: ∼361 °C (1013 hPa)
溶点: 125…132 °C
闪点: 244 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014773
CAS号: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09651
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %